Cell-based assay calcein AM
Lieferant: CAYMAN
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
400146-1
CAYM400146-1EA
134
EUR
CAYM400146-1
Cell-based assay calcein AM
Tests
Zelltests
Verpackung: This vial contains 50 µl of 1 mM calcein AM solution in DMSO.