5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Lieferant: CAYMAN
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
|
Achtung
|
703012-1
CAYM703012-1EA
22
EUR
CAYM703012-1
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
5,5'-Dithiobis(2-nitrobenzoesäure) (Ellman's Reagenz, DTNB)
Formel:
C₁₄H₈N₂O₈S₂ MW: 396.36 g/mol Melting Pt: 240…244 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007140 CAS-Nummer: 69-78-3 EINECS: 200-714-4 |