(-)-Epigallocatechin gallate ≥98%, kristalliner Feststoff
Lieferant: CAYMAN
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
70935-100
70935-50
70935-500
70935-250
CAYM70935-100EA
91
EUR
CAYM70935-100
CAYM70935-50
CAYM70935-500
CAYM70935-250
(-)-Epigallocatechin gallate ≥98%, kristalliner Feststoff
(-)-Epigallocatechin gallate
(–)-Epigallocatechin gallate (EGCG) is a phenol, found in a variety of plants including green and black tea plants and has diverse biological activities.
Formel:
C₂₂H₁₈O₁₁ MW: 458.38 g/mol Storage Temperature: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD00075940 CAS-Nummer: 989-51-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Purity | ≥98% |
λmax | 276 nm |