Drucken

4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid

Lieferant: CHEMPUR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

TL00343.250 TL00343.1
CHMPTL00343.250EA 0 EUR
CHMPTL00343.250 MAYBTL00343.1
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
4-(Trifluormethoxy)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₄ClF₃O₃S
MW: 260.62 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.536 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00042408
CAS-Nummer: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
UN: 3265
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR