Drucken
Colour calibration standard solutions, Pt-Co, Supelco®
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CLR500-500ML CLR500-100ML CLR100-500ML
CLR500-500MLEA 225 EUR
CLR500-500ML CLR500-100ML CLR100-500ML
Colour calibration standard solutions, Pt-Co, Supelco®
Standards Farbreferenzen und Spektroskopie-Standards
Zertifizierungen: This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025