Drucken

4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

BB-8149-1G BB-8149-5G
COBBBB-8149-1GEA 30.8 EUR
COBBBB-8149-1G COBBBB-8149-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäure
Formel: C₁₈H₁₆BNO₂
MW: 289.14 g/mol
MDL Number: MFCD06798117
CAS-Nummer: 201802-67-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR