Drucken

2-Bromisonicotinsäure

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

CA-4041-5G CA-4041-25G CA-4041-100G
COBBCA-4041-5GEA 26.2 EUR
COBBCA-4041-5G COBBCA-4041-25G COBBCA-4041-100G
2-Bromisonicotinsäure
2-Bromisonicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
MDL Number: MFCD01646069
CAS-Nummer: 66572-56-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR