Drucken

2,5-Dibrompyridin

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

OT-0325-25G OT-0325-100G
COBBOT-0325-25GEA 38.5 EUR
COBBOT-0325-25G COBBOT-0325-100G
2,5-Dibrompyridin
2,5-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
MW: 236.89 g/mol
Siedepunkt: 234…235 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 90…93 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006221
CAS-Nummer: 624-28-2
EINECS: 210-839-6

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR