Drucken

Kaliumpentyltrifluoroborat

Lieferant: COMBI-BLOCKS
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

TB-0022-1G TB-0022-5G
COBBTB-0022-1GEA 86.4 EUR
COBBTB-0022-1G COBBTB-0022-5G
Kaliumpentyltrifluoroborat
Potassium pentyltrifluoroborate
Formel: C₅H₁₁BF₃K
MW: 192.0719 g/mol
MDL Number: MFCD07368249
CAS-Nummer: 446065-12-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR