Drucken
Insulin syringes, U100
Lieferant: CODAN
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
621640 621912
CODA621640EA 44.5 EUR
CODA621640 CODA621912
Insulin syringes, U100
Spritzen Spritzen, medizinisch
These insulin syringes have a Luer slip centric nozzle and an insulin scale.
  • Narrow silicone seal
  • Dual scale for precise reading
  • Plunger stop
  • Ergonomic finger grip design