Drucken
Magnetic stirring bars, PTFE, micro
Lieferant: COWIE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
001.830
COWI001.830EA 3.5 EUR
COWI001.830
Magnetic stirring bars, PTFE, micro
Rührer Magnetrührstäbchen
Magnetic stirrer bar with white PTFE coating, used for very small containers.