Drucken
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Bensulid
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CRM06702-50MG
CRM06702-50MGEA 73 EUR
CRM06702-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Bensulid
Standards Organische Standards
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Achtung! Bitte beachten: P264 - P270 - P273 - P301 + P312 - P391 - P501