Drucken
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Dinotefuran
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CRM69091-50MG
CRM69091-50MGEA 249 EUR
CRM69091-50MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Dinotefuran
Standards Organische Standards
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Achtung! Bitte beachten: P264 - P280 - P305 + P351 + P338 - P337 + P313