Drucken
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Captafol
Lieferant: SUPELCO
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CRM72861-100MG
CRM72861-100MGEA 97.4 EUR
CRM72861-100MG
Supelco® TraceCERT® Organischer Referenzstandard, Captafol
Standards Organische Standards
Zertifizierungen: Dieses Referenzmaterial (CRM) wird gemäß ISO/IEC 17025 und ISO 17034 hergestellt und zertifiziert. Dieses CRM ist auf Primärmaterial eines NMI, z. B. NIST oder NMIJ, zurückzuführen. Zertifizierter Inhalt durch quantitative NMR einschließlich Unsicherheit und Ablaufdatum sind auf dem Zertifikat angegeben.
Achtung! Bitte beachten: P201 - P202 - P273 - P280 - P302 + P352 - P308 + P313