Drucken
Sample container, with screw cap, EUROTUBO®
Lieferant: DELTALAB
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
202845 202846 202847
DELT202845EA 223 EUR
DELT202845 DELT202846 DELT202847
Sample container, with screw cap, EUROTUBO®
Probenbehälter Universalbehälter
PP, translucent.
  • With double sealed screw cap
  • Good chemical resistance
  • Good temperature resistance