Drucken
Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Schraubverschluss
Lieferant: DELTALAB
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
292820
DELT292820EA 440 EUR
DELT292820
Flaschen, Weithals, quadratisch, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
PE, durchscheinend, mit rotem Schraubverschluss.
  • Gerippte Verschlüsse für eine bessere Handhabung beim Tragen von Handschuhen
  • Wird verschlossen geliefert
  • Gute Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
Flaschen mit Schraubverschluss und Stopfen. Flaschen und Stopfen sind weiß (durchscheinend), Verschlüsse sind rot.