Sicherheitsschrank Typ 90 UTS ergo line ST-5 mit klassischer Trtechnik. Fr die Lagerung von brennbaren Flssigkeiten. Baumusterpr fung durch MPA/TV SD nach DIN EN 14470-1, Labormbelnorm DIN EN 14727, EK5/AK4 09-10:2009 und TRGS 510 Anlage 3. 1 * 1 ST
Lieferant: DUPERTHAL