Drucken
Schwimmende Gestelle
Lieferant: EDVOTEK
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
689
EDVO689EA 30.4 EUR
EDVO689
Schwimmende Gestelle
Gestelle Reagenzglasgestelle
Das schwimmende Gestell ist ideal für schwimmende Röhren in Wasserbädern und Wannen.
Länge: 11,43 cm
Breite: 7,62 cm