Drucken
L(+)-Arabinose
Lieferant: EHRENSTORFER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
C10297500
EHERC10297500EA 42 EUR
EHERC10297500
L(+)-Arabinose
L(+)-Arabinose
Formel: C₅H₁₀O₅
MW: 150.13 g/mol
Siedepunkt: 331
Melting Pt: 158…160 °C
Dichte: 1.585 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00067709
CAS-Nummer: 5328-37-0
EINECS: 226-214-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&vid=1ad925ac21d4f12371621b1c44dbb6cda0a12da8&prid=web&clid=SAPDAM