Drucken
1,10-Decandiol
Lieferant: EHRENSTORFER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
C12095010
EHERC12095010EA 28.07 EUR
EHERC12095010
1,10-Decandiol
1,10-Decandiol
Formel: C₁₀H₂₂O₂
MW: 174.28 g/mol
Siedepunkt: 297
Melting Pt: 72
Dichte: 0.883 g/cm³ (80 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004749
CAS-Nummer: 112-47-0
EINECS: 203-975-2
Merck Index: 13,02869