Drucken
Ethylendiamin
Lieferant: EHRENSTORFER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Gefahr
C13326500
EHERC13326500EA 29.81 EUR
EHERC13326500
Ethylendiamin
Ethylendiamin
Formel: C₂H₈N₂
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 117
Melting Pt: 8.5
Dichte: 0.898 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 34
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008204
CAS-Nummer: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 II
Merck Index: 13,03829
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cbd90391008b8df01337e52ed5760383c063baa&vid=85f00618908a48aabdb8e8bb1a87cc6428a565e0&prid=web&clid=SAPDAM