Drucken

Napropamide standard

Lieferant: EHRENSTORFER
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

C15480000
EHERC15480000EA 60 EUR
EHERC15480000
Napropamide standard
Standards Organische Standards

Form: Solid
CAS.No: 15299-99-7
Flash point: >104 °C
Melting point: 73 to 78 °C

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR