Drucken
Chrysen-[D12]
Lieferant: EHRENSTORFER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
C20670100
EHERC20670100EA 211 EUR
EHERC20670100
Chrysen-[D12]
Chrysen-[D12]
Formel: C₁₈D₁₂
MW: 240.2 g/mol
CAS-Nummer: 1719-03-5