Drucken
1-Methylnaphthalin
Lieferant: EHRENSTORFER
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Achtung
C20895000
EHERC20895000EA 43 EUR
EHERC20895000
1-Methylnaphthalin
1-Methylnaphthalin
Formel: C₁₁H₁₀
MW: 142.2 g/mol
Siedepunkt: 244…245 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –2…+0 °C
Dichte: 1.022 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 122
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004034
CAS-Nummer: 90-12-0
EINECS: 201-966-8
UN: 3082
ADR: 9 III