Drucken
Multiple wafer shipping boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, H 6630 series
Lieferant: ENTEGRIS
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
H6630-0009
ENTEH6630-0009EA 0 EUR
ENTEH6630-0009
Multiple wafer shipping boxes for 76,2 mm (3") wafer handling, H 6630 series
Wafer-Handling-Zubehör Wafer-Versandbehälter
  • Full-depth wafer protection
  • Positive cover alignment
  • Individual wafer support springs
  • Stackable
  • Assembly overall size: 160×60×67 mm
  • Pitch: 4,76 mm