Drucken
Wischtücher, getränkt
Lieferant: ESSENTRA POROUS TECHNOLOGIES
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
6-LS964-685
EPTA6-LS964-685EA 507 EUR
EPTA6-LS964-685
Wischtücher, getränkt
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Diese Wischtücher aus Polyester/Zellulose sind getränkt mit 96% IPA und 4% deionisiertem Wasser. Sie eignen sich ideal für den Einsatz bei allgemeinen Anwendungen und Herstellungsprozessen sowie für die industrielle Reinigung.
  • Perforierte Rolle getränkt mit Alkohol
  • Behälter mit federgespanntem Deckel verhindert Austrocknen und erleichtert die Entnahme
  • Alkohol verdunstet schnell
  • Hergestellt in den USA
Achtung! Bitte beachten: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904