Drucken
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Lieferant: EUTECH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
CONSEN91W CONSEN91B CONSEN9201D
EUTECONSEN91WEA 242 EUR
EUTECONSEN91W EUTECONSEN91B EUTECONSEN9201D
Conductivity/ATC electrodes, 2-cell, Eutech
Elektroden Leitfähigkeitselektroden
Laboratory electrodes for measuring conductivity and temperature.
  • Stainless steel rings, PP and ultem-body
  • 6-pin, 8 pin or BNC connector
  • For use with different Eutech meters