Drucken
Anti-UMOD Goat Polyclonal Antibody
Lieferant: Everest Biotech
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
EB11647
EVBIEB11647EA 339 EUR
EVBIEB11647
Anti-UMOD Goat Polyclonal Antibody
Antikörper
Type: Primary
Antigen: UMOD (uromodulin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: internal
Host: Goat
Isotype: IgG
Reactivity: Human