Drucken

Folsäure

Lieferant: FITZGERALD INDUSTRIES INTL
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

10-F19-M608298
FITZ10-F19-M608298EA 0 EUR
FITZ10-F19-M608298
Folsäure
Folsäure
Formel: C₁₉H₁₉N₇O₆
MW: 441.41 g/mol
MDL Number: MFCD00079305
CAS-Nummer: 59-30-3
EINECS: 200-419-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR