Drucken

2-Iodtoluol

Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

001199-100G 001199-25G
FLUO001199-100GEA 139 EUR
FLUO001199-100G FLUO001199-25G
2-Iodtoluol
2-Iodtoluol
Formel: C₇H₇I
MW: 218.04 g/mol
Siedepunkt: 211
Dichte: 1.71 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 90
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001042
CAS-Nummer: 615-37-2
EINECS: 210-422-9

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR