Drucken

4-Fluor-DL-phenylalanin

Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

002355-100G 002355-25G 002355-5G
FLUO002355-100GEA 0 EUR
FLUO002355-100G FLUO002355-25G FLUO002355-5G
4-Fluor-DL-phenylalanin
4-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183.18 g/mol
MDL Number: MFCD00002600
CAS-Nummer: 51-65-0
EINECS: 200-113-7

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR