Drucken

4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid

Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

004508-250G 004508-1KG
FLUO004508-250GEA 0 EUR
FLUO004508-250G FLUO004508-1KG
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
4-Chlor-3-nitrobenzotrifluorid
Formel: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Siedepunkt: 223
Melting Pt: –3 °C
Dichte: 1.535 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007084
CAS-Nummer: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
UN: 2307
ADR: 6.1 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR