Drucken

1-Isopropylpiperazin

Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

008910-1G 008910-5G 008910-25G
FLUO008910-1GEA 0 EUR
FLUO008910-1G FLUO008910-5G FLUO008910-25G
1-Isopropylpiperazin
1-Isopropylpiperazin
Formel: C₇H₁₆N₂
MW: 128.22 g/mol
MDL Number: MFCD00167971
CAS-Nummer: 4318-42-7
EINECS: 224-345-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR