Drucken

4'-(Methylsulfonyl)acetophenon

Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

011302-5G 011302-25G
FLUO011302-5GEA 0 EUR
FLUO011302-5G FLUO011302-25G
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃S
MW: 198.24 g/mol
MDL Number: MFCD00025072
CAS-Nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR