N-(6-Bromhexyl)phthalimid
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
018278-5G
FLUO018278-5GEA
102
EUR
FLUO018278-5G
N-(6-Bromhexyl)phthalimid
N-(6-Bromhexyl)phthalimid
Formel:
C₁₄H₁₆BrNO₂ MW: 310.19 g/mol |
MDL Number:
MFCD00023098 CAS-Nummer: 24566-79-8 |