7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
018775-1G
FLUO018775-1GEA
67.1
EUR
FLUO018775-1G
7-Methoxy-2-benzofurancarbonsäure
7-Methoxybenzofuran-2-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₈O₄ MW: 192.17 g/mol |
MDL Number:
MFCD00060516 CAS-Nummer: 4790-79-8 |