3-Chlor-4'-fluorbenzhydrol
Lieferant: FLUOROCHEM
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
022509-1G
FLUO022509-1GEA
531
EUR
FLUO022509-1G
3-Chlor-4'-fluorbenzhydrol
3-Chlor-4'-fluorbenzhydrol
Formel:
C₁₃H₁₀ClFO |
MDL Number:
MFCD06201335 CAS-Nummer: 97759-21-2 |