Drucken
Rotor-Schnellmühle mit variabler Drehzahl-Einstellung, PULVERISETTE 14
Lieferant: FRITSCH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
14.5020.00
FRIT14.5020.00EA 7799 EUR
FRIT14.5020.00
Rotor-Schnellmühle mit variabler Drehzahl-Einstellung, PULVERISETTE 14
Mühlen
Die Rotor-Schnellmühle PULVERISETTE 14 Classic Line mit variabler Drehzahl-Einstellung von FRITSC ist ideal zur schnellen, effektiven Zerkleinerung weicher bis mittelharter, spröder sowie faseriger Stoffe und temperaturempfindlicher Proben geeignet.
  • Schneller Probendurchsatz dank Hochgeschwindigkeits-Mahlung und leichter Reinigung
  • Max. Aufgabegröße 10 mm, max. Durchsatzmenge 5 L/h
  • Endfeinheit d50 < 40 μm, Siebeinsätze 0,08 - 6 mm
  • Einfacher Wechsel aller Mahlteile ohne Werkzeug
  • Variable Drehzahl zwischen 6000 und 20000 U/min
  • Automatische Drehzahl-Nachregelung für konstante Mahlung
Bestellinformation: Für den Betrieb der Mühle müssen die folgenden Artikel separat bestellt werden: Rotor; ein Siebring und/oder eine Schlagleiste oder ein Stifteinsatz – damit kann der Benutzer die Mahlwerkzeuge gemäß der jeweiligen Anwendung auswählen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Avantor.
Lieferumfang: PULVERISETTE 14 wird in der Grundausstattung mit Auffanggefäß (14.2500.00), Deckel und Dichtring für Auffanggefäß (14.2540.00), innerem Trichter (14.2180.10), innerer Trichter 13 mm (14.2480.10), Steuerkabel (24.3120.00), Sechskantschlüssel (83.4270.00), Dreikantschlüssel (83.4260.00) und Netzkabel geliefert.