Drucken
Präzisionsbutyrometer, ohne Stopfen
Lieferant: GERBER FUNKE
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
3150 3150-O 3150-C 3150-C-O
614-0088EA 13.45 EUR
614-0088 GERB3150-O GERB3150-C GERB3150-C-O
Präzisionsbutyrometer, ohne Stopfen
Butyrometer
Für Trink- und Kesselmilch, Skalenrückwand mattiert, Fehlertoleranz 0,025 %.
Order Now
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable