Drucken
Fortschrittlicher Aspirator. 2L Fallenflasche, -200 bis -800mbar einstellbares Vakuum, 2200/02 hydrophober mikrobiologischer Filter 1 * 1 ST
Lieferant: GRANT INSTRUMENTS
Fortschrittlicher Aspirator. 2L Fallenflasche, -200 bis -800mbar einstellbares Vakuum, 2200/02 hydrophober mikrobiologischer Filter 1 * 1 ST