Drucken

5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

H26169.03 H26169.06
H26169.03EA 68.6 EUR
H26169.03 H26169.06
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure 97%
5-Amino-α,α,α-trifluor-m-toluylsäure

Purity: 97% CAS No.: 328-68-7 Molecular Formula: C8H6F3NO2 Formula Weight: 205.14 Melting Point: 142-146° MDL No.: MFCD00236641

Formel: C₈H₆F₃NO₂
MW: 205.14 g/mol
Melting Pt: 142…146 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236641
CAS-Nummer: 328-68-7
EINECS: None

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR