1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings:
(keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
H27094.MD
H27094.MDEA
0
EUR
H27094.MD
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester ≥98%
1-Methyl-1H-pyrazol-5-boronsäurepinakolester
Purity: 98%
CAS No.: 847818-74-0
Molecular Formula: C10H17BN2O2
Formula Weight: 208.07
Melting Point: 58-61°
MDL No.: MFCD05861380
Formel:
C₁₀H₁₇BN₂O₂ MW: 208.07 g/mol Melting Pt: 58…61 °C Storage Temperature: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05861380 CAS-Nummer: 847818-74-0 |