Drucken
9,9-Dimethylxanthene ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
H27340.06
H27340.06EA 129 EUR
H27340.06
9,9-Dimethylxanthene ≥98%
9,9-Dimethylxanthene
Purity: 98+% CAS No.: 19814-75-6 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 40-43° Boiling Point: 114-115°/0.6mm MDL No.: MFCD00134434
Formel: C₁₅H₁₄O
MW: 210.28 g/mol
Siedepunkt: 114…115 °C (0.6 mmHg)
Melting Pt: 40…43 °C
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00134434
CAS-Nummer: 19814-75-6