Drucken

7-Brom-1-tetralon 97

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

H50604.03 H50604.06
H50604.03EA 82.9 EUR
H50604.03 H50604.06
7-Brom-1-tetralon 97
7-Brom-1-tetralon

Purity: 97% CAS No.: 32281-97-3 Molecular Formula: C10H9BrO Formula Weight: 225.09 Melting Point: 73-77° MDL No.: MFCD02179287

Formel: C₁₀H₉BrO
MW: 225.08 g/mol
Melting Pt: 73…77 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02179287
CAS-Nummer: 32281-97-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR