Drucken

2-(Tributylstannyl)pyrazin 95%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

H51370.MD H51370.03
H51370.MDEA 49.2 EUR
H51370.MD H51370.03
2-(Tributylstannyl)pyrazin 95%
2-(Tributylstannyl)pyrazin

Purity: 95% CAS No.: 205371-27-3 Molecular Formula: C16H30N2Sn Formula Weight: 369.12 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5160 Boiling Point: 130/1mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD01319077

Formel: C₁₆H₃₀N₂Sn
MW: 369.12 g/mol
Siedepunkt: 130 °C (1 mmHg)
Dichte: 1.171
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01319077
CAS-Nummer: 205371-27-3
ADR: 6.1 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR