Drucken

1-(Trimethylsilyl)-1-pentin ≥98%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

H53423.06 H53423.14 H53423.22
H53423.06EA 33.7 EUR
H53423.06 H53423.14 H53423.22
1-(Trimethylsilyl)-1-pentin ≥98%
1-(Trimethylsilyl)-1-pentin
Formel: C₈H₁₆Si
MW: 140.3 g/mol
Siedepunkt: 135 °C
Dichte: 0.765
Flash-Pt: 23 °C (73 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00077890
CAS-Nummer: 18270-17-2
UN: 1993
ADR: 3 III

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR