Drucken

4'-(Methylsulfonyl)acetophenon ≥97%

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

H54072.03 H54072.06
H54072.03EA 34.5 EUR
H54072.03 H54072.06
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon ≥97%
4'-(Methylsulfonyl)acetophenon
Formel: C₉H₁₀O₃S
MW: 198.24 g/mol
Melting Pt: 126…129 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00025072
CAS-Nummer: 10297-73-1
EINECS: 233-672-0

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR