Drucken

3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin 97

Lieferant: ALFA AESAR
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Achtung

H55101.03 H55101.06 H55101.14
H55101.03EA 23.4 EUR
H55101.03 H55101.06 H55101.14
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin 97
3-(Trimethylsilylethinyl)pyridin
Formel: C₁₀H₁₃NSi
MW: 175.31 g/mol
Siedepunkt: 229 °C
Dichte: 0.922
Flash-Pt: 94 °C (201 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01863744
CAS-Nummer: 80673-00-3

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR