Drucken

Natriumhydroxid 4.5 mol/l (4.5 N) in wässriger Lösung

Lieferant: HACH
Ratings: (keine Bewertung)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Gefahr

204053
HACH204053EA 37.6 EUR
HACH204053
Natriumhydroxid 4.5 mol/l (4.5 N) in wässriger Lösung
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
MW: 40 g/mol
Siedepunkt: 1390
Melting Pt: 323
Dichte: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR