Drucken
Bromthymolblau
Lieferant: HACH
Ratings: (keine Bewertung)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
25532
HACH25532EA 21.2 EUR
HACH25532
Bromthymolblau
Bromthymolblau
Formel: C₂₇H₂₈Br₂O₅S
MW: 624.39 g/mol
Melting Pt: 204…202 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005872
CAS-Nummer: 76-59-5
EINECS: 200-971-2
Merck Index: 13,01430